Learn More
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Code produit 16404596
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16404596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16404596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101401
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)propionic acid
CAS 646-01-5
Couleur Colorless
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H8O2S
Synonyme 3-Methylsulfanylpropionic acid
Informations sur la solubilité H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCSC
Poids moléculaire (g/mol) 120.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 120.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquide
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death