Learn More
Isothiocyanate de 3-(méthylthio)propyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419677 10 g 10g
11429677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22150.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-79-3
Formule moléculaire C5H9NS2
Poids moléculaire (g/mol) 147.254
Numéro MDL MFCD00209521
Clé InChI LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
CID PubChem 62351
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthylsulfanylpropane
SMILES CSCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Densité 1.113
Point d’ébullition 254°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.564
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 147.25
Pourcentage de pureté 98%