Learn More
3-Methylthiophene-2-carbonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420903 25 g 25g
11400903 1 g 1g
11410903 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13305.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55406-13-8
Formule moléculaire C6H5NS
Poids moléculaire (g/mol) 123.173
Numéro MDL MFCD00052086
Clé InChI ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
CID PubChem 521617
Nom IUPAC 3-méthylthiophène-2-carbonitrile
SMILES CC1=C(SC=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Point d’ébullition 91°C to 93°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.553
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 5495606
Poids de la formule 123.18
Pourcentage de pureté 96%