Learn More
Chlorure de 3-méthylthiophène-2-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11364865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364865 10 g 10g
11354865 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17989.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61341-26-2
Formule moléculaire C6H5ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 160.62
Numéro MDL MFCD00130091
Clé InChI AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
CID PubChem 2737605
Nom IUPAC 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Point d’ébullition 216°C to 220°C
Indice de réfraction 1.5855
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 116181
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.62
Pourcentage de pureté 98%