Learn More
3-Méthylthiophène-2-carboxaldéhyde, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471708 25 g 25g
11481708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13961.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5834-16-2 | C6H6OS | 126.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5834-16-2
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.173
Numéro MDL MFCD00005430
Clé InChI BSQKBHXYEKVKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-aldehyde, 3-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 3-methyl-2-formylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-methyl, thiophenecarboxaldehyde, methyl, 3-methyl-thiophene-2-carbaldehyde
CID PubChem 79911
Nom IUPAC 3-méthylthiophène-2-carbaldéhyde
SMILES CC1=C(SC=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Densité 1.17
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.586
Quantité 25 g
Beilstein 107874
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique