Learn More
3-Méthylthiophène-2-carboxaldéhyde, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde |
| Densité | 1.17 |
| Point d’ébullition | 215°C |
| Point d’éclair | 82°C (179°F) |
| Indice de réfraction | 1.586 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 107874 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 126.18 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Show More |