Learn More
3-Methylthiophène-2-acide carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449476 100 g 100g
11429476 5 g 5g
11439476 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449476 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19194.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23806-24-8
Formule moléculaire C6H5O2S
Poids moléculaire (g/mol) 141.16
Numéro MDL MFCD00005438
Clé InChI IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
CID PubChem 90269
Nom IUPAC 3-methylthiophene-2-carboxylate
SMILES CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 144°C to 149°C
Quantité 100 g
Beilstein 116184
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 98%