Learn More
3-Méthylthiophène-2-méthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354915 250 mg 250mg
11344915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18094.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104163-35-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104163-35-1
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
Numéro MDL MFCD02093988
Clé InChI SWZNXCABBUKIPZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2798756
Nom IUPAC (3-méthylthiophène- 2-yl) méthanamine
SMILES CC1=C(SC=C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylthiophene-2-methylamine
Point d’ébullition 78°C (4 mmHg)
Indice de réfraction 1.5585
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Beilstein 108864
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-methylthiophen-2-yl methanamine, 3-methyl-2-thienyl methylamine, 3-methylthiophene-2-methylamine, 2-thiophenemethanamine,3-methyl, 2-thiophenemethanamine, 3-methyl, acmc-20apo3, 3-metylthiophene-2-metylamine, 2-aminomethyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-methanamine, 3-methylthien-2-yl methylamine
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 98%