Learn More
Acide 3-méthylvalérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493128 100 g 100g
11473128 5 g 5g
11483128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18886.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105-43-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-43-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00002729,MFCD02262177
Clé InChI IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
CID PubChem 7755
Nom IUPAC Acide 3-méthylpentanoïque
SMILES CCC(C)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylvaleric acid
Point de fusion -42°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 196°C to 198°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.416
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1720696
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%