Learn More
3-Méthylxanthine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 13448458 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13448458 100 mg 100mg
13458458 250 mg 250mg
13438458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13448458 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206931000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1076-22-8
Formule moléculaire C6H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Clé InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
CID PubChem 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nom IUPAC 3-méthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylxanthine
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 26,453
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylxanthine