Learn More
3-Méthylxanthine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398096 250 mg 250mg
11388096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14986.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1076-22-8 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
3-Methylxanthine is a Xanthine derivative with diuretic, cardiac stimulant and smooth muscle relaxant activities; isomeric with theobromine.They can also act as Bronchodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-méthylxanthine est un dérivé de Xanthine avec des activités diurétiques, stimulantes cardiaques et relaxantes musculaires lisses ; isomérique avec la théobromine. Ils peuvent également agir comme bronchodilatateur.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-22-8
Formule moléculaire C6H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Numéro MDL MFCD00005580
Clé InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
CID PubChem 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nom IUPAC 3-méthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylxanthine
Point de fusion >300°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté ≥98%