Learn More
3-Méthylxanthine, 99,43 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11442432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442432 100 mg
11452432 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215168680
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 1076-22-8
Formule moléculaire C6H6N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Clé InChI GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
CID PubChem 70639
ChEBI CHEBI:62207
Nom IUPAC 3-méthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylxanthine
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de la formule 166.1
Forme physique Powder