Learn More
3-Méthylxanthine, 99,43 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylxanthine |
| Note relative au nom | Pour l’analyse HPLC |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 166.1 |
| Forme physique | Poudre |