Learn More
3-Methylxanthine, MedChemExpress
Code produit 16407866
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16407866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16407866 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50723
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylxanthine
CAS 1076-22-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6N4O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité 1M NaOH : 50 mg/mL (300.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with 1M NaOH) ∣DMSO : 2.61 mg/mL (15.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C)C2=C(N=CN2)C(N1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Poids de la formule 166.14
Pourcentage de pureté 95.75%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism