Learn More
3-Méthylxanthine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine) |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12) |
| Poids de la formule | 166.0491 |