Learn More
3-Méthylxanthine, TRC
Code produit 30132655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132655 10 g 10g
30133559 25 g 25g
17903475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33857010G
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-22-8
Formule moléculaire C6 H6 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Synonyme Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl- (9CI), Xanthine, 3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3,9-Dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 3-Methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methyl-3,7-dihydropurine-2,6-dione, 3-Methyl-3,9-dihydro-purine-2,6-dione, 3-Methyl-7H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, NSC 515466, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-3-methyl-
Nom IUPAC 3-méthyl-7H-purine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Poids de la formule 166.0491