Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 3 ml
Code produit 16465009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
16465009 Emballage individuel 500 pièces
16404999 Sachet en vrac 3000 pièces
16484999 10/boîte 1500 pièces
16494999 20/boîte 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465009 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 726128
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 7 ml
Calibré Non
Certifications/Conformité Marquage CE
Diamètre (métrique) externe 7,5 mm
Dimensions (L x l) 160 x 7,5 mm
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 47,6 μl
Graduée Oui
Type de graduation Moulée
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage Emballage individuel
Volume (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 160 mm
Jetable Usage unique