Learn More
Wheaton™ Pipette Pasteur en PEBD graduée 3 ml
Code produit 16494999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’emballage:
10/boîte
20/boîte
Emballage individuel
Sachet en vrac
Conditionnement:
1500 pièces
3000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’emballage Conditionnement
16494999 20/boîte 1500 pièces
16404999 Sachet en vrac 3000 pièces
16465009 Emballage individuel 500 pièces
16484999 10/boîte 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16494999 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 711118S/20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    167.38€ / 1500 pièces
    Économisez 44.62€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-04-2027
Pipette Pasteur pour une mesure et un transfert de liquides simples et sûrs.
  • Pour le transfert de liquides
  • Conçue pour un transfert sûr d’échantillons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 7 ml
Calibré Non
Certifications/Conformité Marquage CE
Diamètre (métrique) externe 7,5 mm
Dimensions (L x l) 160 x 7,5 mm
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 47,6 μl
Graduée Oui
Type de graduation Moulée
Type de la partie supérieure Ampoule
Type d’emballage 20/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 160 mm
Jetable Usage unique