Learn More
Metrohm 3 mol/L KCI Electrolyte Solution
Code produit 13253990
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
KCI Electrolyte Solution
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de solution de remplissage
13253990 KCI Electrolyte Solution
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13253990 Fournisseur Metrohm Code fournisseur 6.2308.020
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
An excellent solution for electrode conditioning.
  • Nonhazardous
  • For use with Ag/AgCl reference systems
  • Sold individually in a 250mL bottle
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ag/AgCl Reference Systems
Type de solution de remplissage KCI Electrolyte Solution
Conditionnement 250 mL Bottle