Learn More
3-Morpholin-4-ylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Morpholin-4-ylaniline |
| CAS | 159724-40-0 |
| Formule moléculaire | C10H14N2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-(4-Morpholinyl)benzenamine, 3-(4-Morpholinyl)aniline, 3-Morpholinoaniline, 3-Morpholinobenzenamine, 3-[Morpholin-4-yl]phenylamine, 4-(3-Aminophenyl)morpholine |
| SMILES | Nc1cccc(c1)N2CCOCC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
| Poids de la formule | 178.1106 |