Learn More
3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10728085
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10728085 5 g Flacon en verre ambré 5g
10631655 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10421293 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10728085 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40114DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 123207-48-7
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Clé InChI IHHKTIKNEDOMIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinomethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-4-morpholinylmethyl, benzenamine, 3-4-morpholinylmethyl, 3-morpholin-4-yl methyl aniline, 3-4-morpholinylmethyl aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 3-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, 3-morpholinomethyl-aniline
CID PubChem 1096406
Nom IUPAC 3-(morpholine-4-ylméthyl)aniline
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Morpholin-4-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 95%