Learn More
Hydrate de chlorhydrate d’acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10729983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10729983 1 g 1g
10527663 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729983 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40151DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 137605-80-2
Formule moléculaire C12H16ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 257.71
Numéro MDL MFCD09064949
Clé InChI UOMMCPQFAXOMMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholinomethyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, chloride, 3-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid,hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-morpholin-4-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 24229486
Nom IUPAC Acide 3-(morpholine-4-ylméthyl)benzoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCOCC2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.74
Pourcentage de pureté 97%