Learn More
3-morpholinobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10670515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10670515 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10557863 1 g Flacon en verre ambré 1g
10596904 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10670515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33804CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 446866-87-1
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Clé InChI LQORKFSMUOSSQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinobenzaldehyde, 3-morpholin-4-yl benzaldehyde, 4-3-formylphenyl morpholine, 3-4-morpholinyl benzaldehyde, 3-morpholin-4-yl-benzaldehyde, pubchem13334, 3-morpholin-4-yl benzaldehyd, benzaldehyde,3-4-morpholinyl
CID PubChem 7164584
Nom IUPAC 3-morpholine-4-ylbenzaldéhyde
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholinobenzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 97%