Learn More
3-Morpholinobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988635
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988635 250 mg
30987556 100 mg
30983561 5 g
30970066 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30988635 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13194250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholinobenzaldehyde
CAS 446866-87-1
Formule moléculaire C11H13NO2
Numéro MDL MFCD07772811
Quantité 250 mg
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Pourcentage de pureté 98%