Learn More
Acide 3-morpholinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10660515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10660515 1 g 1g
10016202 250 mg 250mg
10446974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10660515 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33801DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 215309-00-5
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.229
Numéro MDL MFCD06659078
Clé InChI VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
CID PubChem 2795549
Nom IUPAC Acide 3-morpholine-4-ylbenzoïque
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholinobenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 97%