Learn More
[3-(morpholinométhyl)phényl]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10239252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239252 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10187812 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239252 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40109CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91271-64-6
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD07772831
Clé InChI KFSCOCJCNMSXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinomethyl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 3-4-morpholinylmethyl benzenemethanol, 3-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 7162057
Nom IUPAC [3-(morpholine-4-ylméthyl)phényl]méthanol
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=CC=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 97%