Learn More
3-Morpholinophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10669495
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10669495 25 g 25g
10415532 1 g 1g
10243622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10669495 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00276EB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 27292-49-5
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00051675
Clé InChI BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinophenol, 3-morpholin-4-yl phenol, phenol, 3-4-morpholinyl, 3-4-morpholinyl phenol, 3-morpholin-4-yl-phenol, n-3-hydroxyphenyl morpholine, m-morpholinophenol, 3-morpholinylphenol, 3-morpholino phenol, 3-morpholinyl-phenol
CID PubChem 141343
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Morpholinophenol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Nom IUPAC 3-(morpholine-4-yl)phénol
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 97%