Learn More
(3-Morpholinophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10187992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10187992 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10095862 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187992 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33809CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 145127-38-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD07772812
Clé InChI MXBVALXTJZMIJB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7162074
Nom IUPAC [3-(morpholin-4-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Morpholinophenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-morpholinophenyl methanol, 3-morpholinobenzyl alcohol, 3-morpholin-4-yl phenyl methanol, 3-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,3-4-morpholinyl, benzenemethanol, 3-4-morpholinyl, 3-morpholinobenzylalcohol, acmc-20n4f1, 3-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%