Learn More
3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionique acide, TRC
Code produit 30456933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456933 1 g 1g
30456042 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8885901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160446-35-5
Formule moléculaire C25H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.45
Synonyme N-1-Trityl-deamino-histidine (3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic acid N-1-Trityl-dihydrourocanic Acid, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-propanoic Acid, Deamino-His(Trt)-OH, 3-(1-Tritylimidazol-4-yl)propionic Acid
Nom IUPAC acide 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
SMILES OC(=O)CCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(N-1-Trityl-imidazol-4-yl)propionic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C25H22N2O2/c28-24(29)17-16-23-18-27(19-26-23)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-15,18-19H,16-17H2,(H,28,29)
Poids de la formule 382.1681