Learn More
3'-N-[[4-(Acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethyl Azithromycin, TRC
Code produit 17941955
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941955 100 mg 100mg
17904315 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17941955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA168295100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612069-30-4
Formule moléculaire C45 H77 N3 O15 S
Poids moléculaire (g/mol) 932.17
Synonyme 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[[3-[[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]methylamino]-3,4,6-trideoxy-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin, Azithromycin Related Compound H (USP)
Nom IUPAC N-[4-[[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadec-11-yl]oxy]-3-hydroxy-6-methyloxan-4-yl]-methylsulfamoyl]phenyl]acetamide
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)S(=O)(=O)c4ccc(NC(=O)C)cc4)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C45H77N3O15S/c1-15-34-45(11,55)38(51)28(6)47(12)23-24(2)21-43(9,54)40(26(4)37(27(5)41(53)61-34)62-35-22-44(10,58-14)39(52)29(7)60-35)63-42-36(50)33(20-25(3)59-42)48(13)64(56,57)32-18-16-31(17-19-32)46-30(8)49/h16-19,24-29,33-40,42,50-52,54-55H,15,20-23H2,1-14H3,(H,46,49)/t24-,25-,26+,27-,28-,29+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1
Poids de la formule 931.5075
Pourcentage de pureté >95%