Learn More
3'-N-Desméthyl-3'-N-Tosyl Azthromycine, TRC
Code produit 30008417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008417 25 mg 25mg
30006079 50 mg 50mg
30008042 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008417 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29170025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612069-31-5
Formule moléculaire C44 H76 N2 O14 S
Poids moléculaire (g/mol) 889.14
Synonyme 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-[methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 3'-N-Demethyl-3'-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]azithromycin, Azithromycin Imp. G (EP), 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin, Arithromycin Impurity G
Nom IUPAC N-[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyle-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-méthoxy-4,6-diméthyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptéthyl-15-oxo-1-oxa-6-azacyclopentadec-11-yl]oxy]-3-hydroxy-6-méthyloxan-4-yl]-N,4-diméthylbenzènesulfonamide
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-N-Desmethyl-3'-N-tosyl Azithromycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C44H76N2O14S/c1-15-33-44(11,52)37(48)29(7)45(12)23-25(3)21-42(9,51)39(27(5)36(28(6)40(50)58-33)59-34-22-43(10,55-14)38(49)30(8)57-34)60-41-35(47)32(20-26(4)56-41)46(13)61(53,54)31-18-16-24(2)17-19-31/h16-19,25-30,32-39,41,47-49,51-52H,15,20-23H2,1-14H3/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38+,39-,41+,42-,43-,44-/m1/s1
Poids de la formule 888.5017
Pourcentage de pureté >95%