Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-(N-méthyl-N-pentylamino)propionique chlorhydrate, TRC
Code produit 30136613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136613 10 g 10g
30136576 5 g 5g
30006173 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32587610G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625120-81-2
Formule moléculaire C9 H19 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 209.71
Synonyme β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), β-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), Ibanic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. A (EP)
Nom IUPAC acide 3-[méthyl(pentyl)amino]propanoïque ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Poids de la formule 209.1183
Pourcentage de pureté >95%