Learn More
Acide 3-(N,N-diméthylamino)phénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic Acid |
| CAS | 178752-79-9 |
| Formule moléculaire | C8 H12 B N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc(c1)B(O)O |
| Nom IUPAC | [acide 3-(diméthylamino)phényl]boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165 |
| Poids de la formule | 165.0961 |