Learn More
3-n-octylthiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Octylthiophene is used as a starting material in the synthesis of the following 2,5-dibromo-3-octylthiophene, poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene), regioregular poly(3-octylthiophene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-octylthiophène est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse du 2,5-dibromo-3-octylthiophène, poly(3-butylthiophène)-b-poly(3-octylthiophène), du copoly(3-alkylthiophene) dibloc et du poly(3-octylthiophene) régiorégulier.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-n-Octylthiophene |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.92 g/mL |
| Point d’ébullition | 106°C to 107°C (3 mmHg) |
| Point d’éclair | 113°C (235°F) |
| Indice de réfraction | 1.492 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. |
| Poids de la formule | 196.35 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Afficher plus |