Learn More
Eppendorf™ Outil de réglage Research 3 Neo
Code produit 30689609 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Outil de réglage de pipette
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
30689609 Outil de réglage de pipette 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30689609 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3102690000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez l'outil de réglage pour modifier les paramètres d'usine ou temporaires dans Eppendorf Research 3 neo pipettes.
  • Modifie les paramètres d'usine ou temporaires sur Eppendorf Research™ plus et 3 neo pipettes
  • Indispensable pour un étalonnage précis et une optimisation des performances
  • Original Eppendorf Cette pièce de rechange garantit la compatibilité et la fiabilité
  • Pièce de rechange idéale si l'outil de l'emballage d'origine est égaré.
  • Comprend 3 outils de réglage Neo par ensemble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Outil de réglage de pipette
À utiliser avec (équipement) 3 Néo
Quantité 1 Pk.