Learn More
Eppendorf™ Joint d'ajustement d'usine Research 3 Neo
Code produit 30689666 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Joint de protection
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
30689666 Joint de protection 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30689666 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3102603001
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-10-2026
Joint de réglage d'usine pour Eppendorf Research™ 3 neo
  • Joint de réglage d'usine spécialement conçu pour Eppendorf Research™ 3 pipettes Neo
  • Fabriqué en polypropylène de haute qualité pour une durabilité et une résistance chimique optimales
  • Sert de joint protecteur lors de l'étalonnage en usine ou des réglages de pipettes.
  • Garantit l'inviolabilité et préserve l'intégrité de l'instrument.
  • Idéal pour maintenir la précision et la conformité dans les environnements de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Joint de protection
À utiliser avec (équipement) 3 Neo, Joint de réglage
Quantité 1 Pk.