Description
- Pipette mécanique à coussin d'air avec commande à 2 boutons (un bouton pour le réglage du volume/le pipetage et un autre pour l'éjection de l'embout) et paramètres personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable.
- performances de pipetage au-delà ISO Exigences 8655 lorsqu'elles sont utilisées avec l'original Eppendorf™ embouts de pipette
- Conception ergonomique selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ équilibré, organique, léger et nécessitant de faibles forces de pipetage
- Les embouts coniques à ressort réduisent les forces de fixation et d'éjection, minimisant ainsi le risque de lésions dues à la tension.
- Réglage temporaire permettant d'accroître la précision pour différents types de liquides, géométries d'embouts ou altitudes, sans modifier de façon permanente l'étalonnage d'usine.
- Options d'étiquetage et de marquage amovibles avec les anneaux de marquage pour pipettes ColorTag vendus séparément
- Autoclavabilité totale, haute résistance aux UV et aux produits chimiques, démontage et remontage faciles, pour une utilisation polyvalente et une décontamination et un nettoyage aisés.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 8655, ACT (É.-U.) Étiquette |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S.™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointes de pipettes |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Personnel |
| Afficher plus |