Learn More
Eppendorf Research™ 3 neo pipettes à canal unique
Code produit 30689741 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 ml
0,25 à 5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 10 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
30689741 0,1 à 2 ml Rouge 1 pièce
30689708 0.1 à 2.5μl Gris foncé 1 pièce
30689698 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
30689613 1 à 20 μL Gris clair 1 pièce
30689650 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
30689722 10 à 200 μl Jaune 1 pièce
30689736 15 à 300 μL Orange 1 pièce
30689672 50 à 1000 μl Bleu 1 pièce
30689712 0,25 à 5 ml Violet 1 pièce
30689663 0,5 à 10 ml Turquoise 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30689741 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 3174000009
Un laboratoire de pointe grâce aux produits Eppendorf en promotion cet automne
Utilisez le code promo 27953
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Découvrez le pipetage manuel nouvelle génération : Optimisez votre efficacité grâce à la sélection rapide du volume ou profitez d'un réglage à une main en mode facile. Améliorez votre reproductibilité grâce à un verrouillage du volume et à des ajustements temporaires pour différents flux de travail. Profitez d'un confort ergonomique grâce à un bouton court et à une faible force d'actionnement.
  • Pipette mécanique à coussin d'air avec commande à 2 boutons (un bouton pour le réglage du volume/le pipetage et un autre pour l'éjection de l'embout) et paramètres personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable.
  • performances de pipetage au-delà ISO Exigences 8655 lorsqu'elles sont utilisées avec l'original Eppendorf™ embouts de pipette
  • Conception ergonomique selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ équilibré, organique, léger et nécessitant de faibles forces de pipetage
  • Les embouts coniques à ressort réduisent les forces de fixation et d'éjection, minimisant ainsi le risque de lésions dues à la tension.
  • Réglage temporaire permettant d'accroître la précision pour différents types de liquides, géométries d'embouts ou altitudes, sans modifier de façon permanente l'étalonnage d'usine.
  • Options d'étiquetage et de marquage amovibles avec les anneaux de marquage pour pipettes ColorTag vendus séparément
  • Autoclavabilité totale, haute résistance aux UV et aux produits chimiques, démontage et remontage faciles, pour une utilisation polyvalente et une décontamination et un nettoyage aisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 8655, ACT (É.-U.) Étiquette
Pointes compatibles epT.I.P.S.™
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointes de pipettes
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Personnel
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette monocanal réglable
Volume (métrique) 0,1 à 2 ml
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Embout de pipette 2,5 μL
Comprend Outil de réglage, graisse pour pipettes, filtre de protection
Quantité 1 Pk.
Garantie 24 mois
Longueur (métrique) 115 mm
Poids (métrique) 80 g