Learn More
Eppendorf™ Pipettes monocanal Research 3 Neo, pipettes de reprise BASIC
Product Code. 30689630 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 ml
0,25 à 5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 10 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 20 μL
10 à 200 μl
15 à 300 μL
5 à 100 μl
50 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Unit Size:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Couleur Unit Size
30689630 0,5 à 10 ml Turquoise 1 pièce
30689617 0.1 à 2.5μl Gris foncé 1 pièce
30689606 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
30689638 1 à 20 μL Gris clair 1 pièce
30689643 1 à 20 μL Jaune 1 pièce
30689611 5 à 100 μl Jaune 1 pièce
30689676 10 à 200 μl Jaune 1 pièce
30689646 15 à 300 μL Orange 1 pièce
30689729 50 à 1000 μl Bleu 1 pièce
30689659 0,1 à 2 ml Rouge 1 pièce
30689702 0,25 à 5 ml Violet 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30689630 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3174000030
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez le pipetage manuel nouvelle génération : Optimisez votre efficacité grâce à la sélection rapide du volume ou profitez d'un réglage à une main en mode facile. Améliorez votre reproductibilité grâce à un verrouillage du volume et à des ajustements temporaires pour différents flux de travail. Profitez d'un confort ergonomique grâce à un bouton court et à une faible force d'actionnement.
  • Pipette mécanique à coussin d'air avec commande à 2 boutons
  • Paramètres personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable
  • Conception ergonomique selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ équilibré, organique, léger et nécessitant de faibles forces de pipetage
  • Les embouts coniques à ressort réduisent les forces de fixation et d'éjection, minimisant ainsi le risque de lésions dues à la tension.
  • Réglage temporaire permettant d'accroître la précision pour différents types de liquides, géométries d'embouts ou altitudes, sans modifier de façon permanente l'étalonnage d'usine.
  • Options d'étiquetage et de marquage amovibles avec les anneaux de marquage pour pipettes ColorTag (vendus séparément)
  • Autoclavabilité totale, haute résistance aux UV et aux produits chimiques, démontage et remontage faciles, pour une utilisation polyvalente et une décontamination et un nettoyage aisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ISO 8655
Pointes compatibles epT.I.P.S.™
Autoclavable Autoclavable
Couleur Turquoise
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointes de pipettes
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Personnel
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette monocanal réglable
Volume (métrique) 0,5 à 10 ml
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Embout de pipette de 10 mL
Comprend Outil de réglage, graisse pour pipettes, filtre de protection
Quantité 1 Pk.
Garantie 24 mois
Poids (métrique) 112 g