Learn More
Eppendorf™ Pipettes monocanal Research 3 Neo, pipettes de reprise BASIC
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Pitter mécanique à coussin d’air à 2 boutons
- Paramètres personnalisés pour un diamètre de te données facile, anatomique et fiable
- Conception Ergonomique selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ équilibrée, organique, légère et comportant de faibles forces de pompage
- Les cônes à pression à ressort réduisent les forces d’attache et d’éjection, minimisant ainsi le risque de lésions de tension
- Ajustement temporaire pour augmenter la précision de divers types de liquides, de la géométries de pointe ou de l’élévation sans modifier de façon permanente l’étalonnage de l’ conditions de l’ sites.
- Options d’étiquetage et de marquage amovibles avec des anneaux de marquage ColorTag (vendus séparément)
- L’autoclavabilité complète, la résistance élevée aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’un démontrage et un réassemblage facile, facilitent une utilisation flexible et une décontamination et un nettoyage sans effort
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S.™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointes de pipettes |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Recherche |
| Afficher plus |