Learn More
Eppendorf™ Pipettes monocanal Research 3 Neo, pipettes de reprise BASIC
Tous les produits Eppendorf Produits
Description
- Pipette mécanique à coussin d'air avec commande à 2 boutons
- Paramètres personnalisables pour un pipetage facile, ergonomique et fiable
- Conception ergonomique selon les Eppendorf PhysioCare Concept™ équilibré, organique, léger et nécessitant de faibles forces de pipetage
- Les embouts coniques à ressort réduisent les forces de fixation et d'éjection, minimisant ainsi le risque de lésions dues à la tension.
- Réglage temporaire permettant d'accroître la précision pour différents types de liquides, géométries d'embouts ou altitudes, sans modifier de façon permanente l'étalonnage d'usine.
- Options d'étiquetage et de marquage amovibles avec les anneaux de marquage pour pipettes ColorTag (vendus séparément)
- Autoclavabilité totale, haute résistance aux UV et aux produits chimiques, démontage et remontage faciles, pour une utilisation polyvalente et une décontamination et un nettoyage aisés.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Pointes compatibles | epT.I.P.S.™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pointes de pipettes |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Personnel |
| Show More |