Learn More
Eppendorf™ Manchon d'éjection pour pipettes monocanal Research 3 Neo
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Les manchons d'éjection permettent une éjection facile et efficace de la pointe.
- Ces originaux Eppendorf les pièces de rechange sont conçues pour remplacer les manchons d'éjection de Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
- Disponible en plusieurs couleurs avec porte-cartouches éjectables
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pipettes |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Manchon avec éjecteur |
| Volume (métrique) | 2.5 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Pointes de pipettes |
| Quantité | 1 Pk. |