Learn More
Eppendorf™ Manchon d'éjection pour pipettes monocanal Research 3 Neo
Code produit 30689739 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 μL
10 μL
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 mL
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30689739 300 μl 1 pièce
30689612 2.5 μL 1 pièce
30689602 10 μL 1 pièce
30689642 20 μl 1 pièce
30689641 100 μl 1 pièce
30689679 200 μl 1 pièce
30689697 1000 μl 1 pièce
30689618 2 mL 1 pièce
30689728 5 mL 1 pièce
30689682 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30689739 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3102630006
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Les manchons d'éjection permettent une éjection facile et efficace de la pointe.
  • Les manchons d'éjection permettent une éjection facile et efficace de la pointe.
  • Ces originaux Eppendorf les pièces de rechange sont conçues pour remplacer les manchons d'éjection de Eppendorf Research™ 3 neo pipettes
  • Disponible en plusieurs couleurs avec porte-cartouches éjectables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Manchon avec éjecteur
Volume (métrique) 300 μl
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipettes
Quantité 1 Pk.