Learn More
Eppendorf™ Bague de verrouillage pour pipettes monocanal Research 3 Neo
Product Code. 30689631 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Type:
Clip de verrouillage
Unit Size:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
30689631 Clip de verrouillage 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30689631 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 3102637000
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utiliser pour désactiver la fonction de cône à ressort dans Eppendorf pipettes monocanal
  • Conçu pour Eppendorf pipettes monocanal
  • Idéal pour l'utilisation d'embouts de pipettes de marques tierces
  • Permet de désactiver la fonction de cône d'embout à ressort
  • Assure une fixation sûre de l'embout et un pipetage précis.
  • Comprend 3 pipettes monocanal Neo et des bagues de verrouillage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Clip de verrouillage
À utiliser avec (équipement) Recherche plus, Pipettes monocanal de référence 2
Quantité 1 Pk.