Description
- Conçu pour un fonctionnement fluide et des performances durables
- Cette pièce de rechange garantit un contrôle précis et des résultats constants.
- Restaurez la précision de votre Eppendorf Pipette mécanique avec piston de remplacement d'origine pour un piston usé ou endommagé
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pipettes |
| Matériau | Thermoplastique |
| Type | Piston |
| Volume (métrique) | 2.5 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Pointes de pipettes |
| Quantité | 1 Pk. |
| Garantie | 10 μL |
| Largeur (impériale) | 200 μL |
| Largeur (métrique) | 300 μL |
| Poids (impériale) | 20 μL |
| Afficher plus |