Learn More
3-Nitro-1,2,4-triazole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337016 5 g 5g
11327016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06845.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24807-55-4 | C2H2N4O2 | 114.064 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24807-55-4
Formule moléculaire C2H2N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.064
Numéro MDL MFCD00009749
Clé InChI KUEFXPHXHHANKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro, s-triazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-1,2,4 triazole, 3-nitro-1,2,4 triazole, zlchem 554, 3-nitro-1,4-triazole
CID PubChem 90614
Nom IUPAC 5-nitro-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NNC(=N1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-1,2,4-triazole
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 607167
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 96%