Learn More
3-Nitro-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15294884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294884 25 g Flacon en verre
15284884 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294884 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451680250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26621-44-3 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26621-44-3
Formule moléculaire C3H3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
Numéro MDL MFCD00159621,MFCD00238787
Clé InChI MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
CID PubChem 123419
Nom IUPAC 5-nitro-1 H-pyrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-1H-pyrazole
Point de fusion 173.0°C to 175.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nitro-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.