Learn More
3-Nitro-4-hydroxyquinoléine, TRC
Code produit 30468112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468112 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN496210500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-4-hydroxyquinoline
CAS 50332-66-6
Formule moléculaire C9 H6 N2 O3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(9)11(13)14/h1-5H,(H,10,12)
SMILES Oc1c(cnc2ccccc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3-nitroquinoléin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
Poids de la formule 190.0378