Learn More
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394796 1 g 1g
11384796 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32823.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 401-94-5 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-94-5
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.124
Numéro MDL MFCD00061229
Clé InChI LTVWXWWSCLXXAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 5-nitro-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem2558, pubchem2795, ksc915s5r
CID PubChem 2775709
Nom IUPAC 3-nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 77°C to 81°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 206.13
Pourcentage de pureté 98%