Learn More
Acide 3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453877 25 g 25g
11443877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18316.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-80-3
Formule moléculaire C8H4F3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 235.118
Numéro MDL MFCD00024509
Clé InChI ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
CID PubChem 616602
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 127°C to 132°C
Quantité 25 g
Beilstein 2284651
Poids de la formule 235.12
Pourcentage de pureté 97%